Få mere at vide
5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-one, tekniker.
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-one |
| Smeltepunkt | 105 °C til 114 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 109055 |
| Formel vægt | 130.14 |
| Grad | Teknisk |