Få mere at vide
5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-one, tekniker.
Artikelnummer. 11372696
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372696 1 g 1g
11382696 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372696 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08767.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 3592-12-9 | C6H10O3 | 130,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3592-12-9
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.14
MDL nummer MFCD00014650
InChI nøgle JRFXQKZEGILCCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym neopentylene carbonate, 2,2-dimethyltrimethylene carbonate, 5,5-dimethyl-1,3-diox-2-one, acmc-1adx1, 3-nitro-5-chlorobenzenesulfonamide, 5,5-dimethyltrimethylene carbonate, 5,5-dimethyl-1,3-dioxane-2-one, 5,5-dimethyl-2-oxo-1,3-dioxane, 1,3-dioxan-2-one,5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-1,3 dioxan-2-one
PubChem CID 137984
IUPAC navn 5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-on
SMIL CC1(COC(=O)OC1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-one
Smeltepunkt 105°C to 114°C
Mængde 1 g
Beilstein 109055
Formel vægt 130.14
Grad Teknisk