Få mere at vide
5,5-dimethyl-1,3-cyclohexandion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10560571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10560571 100 g Glasflaske 100g
10666492 25 g Glasflaske 25g
10666682 500 g Glasflaske 500g
10502544 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10560571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116151000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 126-81-8 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126-81-8
Molekylær formel C8H12O2
Molekylvægt (g/mol) 140.18
MDL nummer MFCD00001588
InChI nøgle BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimedone, 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, cyclomethone, medon, methone, dimedon, methon, 1,3-cyclohexanedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyldihydroresorcinol, 5,5-dimethylhydroresorcinol
PubChem CID 31358
IUPAC navn 5,5-dimethylcyclohexan-1,3-dion
SMIL CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5, 5-Dimethyl-1, 3-cyclohexanedione
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 147.0°C to 150.0°C
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C6H6(=O)2
Mængde 100 g
Beilstein 07, 559
Fieser 01,266
Merck Index 15, 3264
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5 % (25°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,benzene,chloroform,and acetic acid
Formel vægt 140.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske