Få mere at vide
5,5-Diethyl-1,3-diphenyl-2-iminobarbituric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,5-Diethyl-1,3-diphenyl-2-iminobarbituric Acid |
| CAS | 200116-26-3 |
| Molekylær formel | C20 H21 N3 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5,5-Diethyldihydro-2-imino-1,3-diphenyl-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione, NSC 85296 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21N3O2/c1-3-20(4-2)17(24)22(15-11-7-5-8-12-15)19(21)23(18(20)25)16-13-9-6-10-14-16/h5-14,21H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC1(CC)C(=O)N(C(=N)N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 5,5-diethyl-2-imino-1,3-diphenyl-1,3-diazinane-4,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 335.4 |
| Formel vægt | 335.163 |