Få mere at vide
5,5-Dibromobarbitursyre, 95+%
Artikelnummer. 11966541 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11966541 1 g 1g
11976541 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: The product is controlled by Misuse of Drugs Act 1971 and the Misuse of Drugs Regulations 2001, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11966541 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439840010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Regulatory: The product is controlled by Misuse of Drugs Act 1971 and the Misuse of Drugs Regulations 2001, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 511-67-1 | C4H2Br2N2O3 | 285,88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 511-67-1
Molekylær formel C4H2Br2N2O3
Molekylvægt (g/mol) 285.88
MDL nummer MFCD00010595
InChI nøgle AMATXUCYHHHHHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5-dibromobarbituric acid, dibromin, 5,5-dibromopyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5,5-dibromo, dibrombarbitursaure, dibromobarbituric acid, acmc-20am7j, barbituric acid,5-dibromo, diethyl trimethylsilylphosphate
PubChem CID 94877
IUPAC navn 5,5-dibrom-1,3-diazinan-2,4,6-trion
SMIL BrC1(Br)C(=O)NC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,5-Dibromobarbituric acid
Smeltepunkt 240.0°C to 242.0°C
Formel vægt 285.88
Mængde 1 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,5-Dibromobarbituric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.