Få mere at vide
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophen, 98%
Artikelnummer. 15422808
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15422808 25 g 25g
15412808 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56337.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 4805-22-5 | C8H4Br2S2 | 324,048 g/mol
Det er en aktiv farmaceutisk ingrediens og en OLED (organisk lysemitterende diode) mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er en aktiv farmaceutisk ingrediens og en OLED (organisk lysemitterende
diode) mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4805-22-5
Molekylær formel C8H4Br2S2
Molekylvægt (g/mol) 324.048
MDL nummer MFCD00219110
InChI nøgle SXNCMLQAQIGJDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5'-dibromo-2,2'-bithiophene, 2-bromo-5-5-bromothiophen-2-yl thiophene, 5,5-dibromo-2,2-bithiophene, 2,2'-bithiophene, 5,5'-dibromo, 5,5'-bis 2-bromothiophene, 5,5'-dibromo-2,2'bithiophene, 5,5'-dibromo-2,2-bithiophene, maybridge4_002009, acmc-209kc4, ksc491i4r
PubChem CID 638908
IUPAC navn 2-brom-5-(5-bromthiophen-2-yl)thiophen
SMIL C1=C(SC(=C1)Br)C2=CC=C(S2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Smeltepunkt 144 °C til 146 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 324.06
Procent renhed 99%