Få mere at vide
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophen, 98%
Produktkod. 15412808
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
15412808 5 g 5g
15422808 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15412808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56337.06
 Begrænset vare
På lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 4805-22-5 | C8H4Br2S2 | 324,048 g/mol
Det er en aktiv farmaceutisk ingrediens og en OLED (organisk lysemitterende diode) mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er en aktiv farmaceutisk ingrediens og en OLED (organisk lysemitterende
diode) mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4805-22-5
Molekylær formel C8H4Br2S2
Molekylvægt (g/mol) 324.048
MDL nummer MFCD00219110
InChI nøgle SXNCMLQAQIGJDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5'-dibromo-2,2'-bithiophene, 2-bromo-5-5-bromothiophen-2-yl thiophene, 5,5-dibromo-2,2-bithiophene, 2,2'-bithiophene, 5,5'-dibromo, 5,5'-bis 2-bromothiophene, 5,5'-dibromo-2,2'bithiophene, 5,5'-dibromo-2,2-bithiophene, maybridge4_002009, acmc-209kc4, ksc491i4r
PubChem CID 638908
IUPAC navn 2-brom-5-(5-bromthiophen-2-yl)thiophen
SMIL C1=C(SC(=C1)Br)C2=CC=C(S2)Br
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Smeltepunkt 144°C to 146°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 324.06
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.