Få mere at vide
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene |
| CAS | 4805-22-5 |
| Molekylær formel | C8H4Br2S2 |
| MDL nummer | MFCD00219110 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | BrC1=CC=C(S1)C2=CC=C(S2)Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.06 |
| Procent renhed | 98% |