missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(5-Chlorosulfonyl-2-ethoxyphenyl)-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, TRC

Artikelnummer. 30368586
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368586 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368586 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3835001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(5-Chlorosulfonyl-2-ethoxyphenyl)-3-propyl-1,6-dihydro-7H
CAS 139756-31-3
Molekylær formel C16 H17 Cl N4 O4 S
Mængde 1 mg
Synonym Sildenafil Impurity 70
InChI formel InChI=1S/C16H17ClN4O4S/c1-3-5-11-13-14(21-20-11)16(22)19-15(18-13)10-8-9(26(17,23)24)6-7-12(10)25-4-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,20,21)(H,18,19,22)
SMIL CCCc1n[nH]c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 4-ethoxy-3-(7-oxo-3-propyl-1,6-dihydropyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)benzenesulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 396.85
Formel vægt 396.0659
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.