Få mere at vide
5-(5-chlor-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophen-2-sulfonylchlorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10438022
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10438022 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10683613 1 g Ravglasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10438022 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB08412CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 306937-21-3
Molekylær formel C6H2Cl2N2O2S3
Molekylvægt (g/mol) 301.174
MDL nummer MFCD02180888
InChI nøgle DCLCBWFFYZNVES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl, 2-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl thiophene-5-sulfonyl chloride, 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2735820
IUPAC navn 5-(5-chlor-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophen-2-sulfonylchlorid
SMIL C1=C(SC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C2=NSC(=N2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(5-Chloro-1, 2, 4-thiadiazol-3-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 301.2
Procent renhed 95%