missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(5-Carboxy-2-ethoxyphenyl)-1-methyl-3-n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(5-Carboxy-2-ethoxyphenyl)-1-methyl-3-n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| CAS | 147676-78-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 H20 N4 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Benzoic acid, 3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxy- (9CI), 1H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidine, benzoic acid deriv., 3-(6,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxybenzoic acid, Acetil Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N4O4/c1-4-6-12-14-15(22(3)21-12)17(23)20-16(19-14)11-9-10(18(24)25)7-8-13(11)26-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,24,25)(H,19,20,23) |
| SMIL | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-ethoxy-3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.38 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?