Få mere at vide
5-(5-brom-2-thienyl)isoxazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672055
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10672055 1 g 1g
10664765 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10672055 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC16010DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 138716-31-1
Molekylær formel C7H4BrNOS
Molekylvægt (g/mol) 230.079
MDL nummer MFCD03618406
InChI nøgle FCUZGSQWFAXBSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-isoxazol-5-yl thiophene, 5-5-bromo-2-thienyl isoxazole, 5-5-bromothiophen-2-yl-1,2-oxazole, 5-bromo-2-isoxazol-5-ylthiophene, 5-5-bromothien-2-yl isoxazole, 5-5-bromo-2-thiophenyl isoxazole, 5-5-bromothiophen-2-yl isoxazole, 5-5-bromothien-2-yl-1,2-oxazole, 5-5-bromanylthiophen-2-yl-1,2-oxazole
PubChem CID 2757026
IUPAC navn 5-(5-bromthiophen-2-yl)-1,2-oxazol
SMIL C1=C(SC(=C1)Br)C2=CC=NO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(5-Bromo-2-thienyl)isoxazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 230.08
Procent renhed 97%