Få mere at vide
5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10484183
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10484183 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10671865 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10484183 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC27103CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 132392-26-8
Molekylær formel C14H19ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 286.814
MDL nummer MFCD04115384
InChI nøgle BEAYCJSJSMOLFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenesulfonyl chloride, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-sulfonyl chloride, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphthalene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2795467
IUPAC navn 5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-sulfonylchlorid
SMIL CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)S(=O)(=O)Cl)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenesulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 286.82
Procent renhed 97%