Få mere at vide
5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalencarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10066012
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10066012 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10680135 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10066012 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC27101CB
Kemiske identifikatorer
CAS 103031-30-7
Molekylær formel C15H20O2
Molekylvægt (g/mol) 232.323
MDL nummer MFCD04115382
InChI nøgle KSEZYZSBKCPEKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenecarboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl, 2-naphthalenecarboxylicacid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl, acmc-1c8hs, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthoic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthoic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylicacid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid
PubChem CID 227638
IUPAC navn 5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-carboxylsyre
SMIL CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)C(=O)O)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 232.32
Procent renhed 97%