Få mere at vide
5,5,7,7-tetramethyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta[f]indazol-4-amin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10087929
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10087929 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10087929 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00301DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,5,7,7-Tetramethyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta[f]indazol-4-amine
CAS 1174064-61-9
Molekylær formel C14H19N3
MDL nummer MFCD11109513
Mængde 1 g
Synonym 5,5,7,7-tetramethyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta f indazol-4-amine, 5,5,7,7-tetramethyl-1h,6h-cyclopenta f indazol-4-amine, 1,5,6,7-tetrahydro-5,5,7,7-tetramethylcyclopenta f indazol-4-amine, 5,5,7,7-tetramethyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta-f indazol-4-amine, 5,5,7,7-tetramethyl-1h,5h,6h,7h-cyclopenta f indazol-4-amine, 5,5,7,7-tetramethyl-5,6,7-trihydro-1h-cyclopenta 2,1-f indazole-4-ylamine
InChI nøgle IOJZKUQKQPKIQK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(C)CC(C)(C)C2=C1C=C1NN=CC1=C2N
IUPAC navn 5,5,7,7-tetramethyl-1H,5H,6H,7H-cyclopenta[f]indazol-4-amin
Molekylvægt (g/mol) 229.33
PubChem CID 45594317
Formel vægt 229.33