Få mere at vide
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindan, 97%
Artikelnummer. 11479697
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479697 50 g 50g
11489697 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22170.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 77-08-7 | C21H24O4 | 340,419 g/mol
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindan anvendes til fremstilling af 4,7,4',7'-tetrabrom-3,3,3',3'-tetramethyl-2,3,2',3'-tetrahydro-[1,1'-ol, 6,1'-, 6,1'-, 6,1'-, 6,1'-, 6,1'-, 3', bromering ved brug af brom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5,5′ ,6,6′ -Tetrahydroxy-3,3,3′ ,3′ - tetramethyl-1,1′ -spirobisindan anvendes til fremstilling af 4,7,4′ ,7′ -tetrabrom-3,3,3′ ,3′ -tetramethyl-2,3,2′ ,3′ -tetrahydro-[1,1′ ]spirobiinden-5,6,5′ ,6′ -tetraol ved bromering under anvendelse af brom.
Opløselighed Lidt opløseligt i methanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-08-7
Molekylær formel C21H24O4
Molekylvægt (g/mol) 340.419
MDL nummer MFCD00021235
InChI nøgle POFMQEVZKZVAPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5',6,6'-tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane, tts 5, 5,5',6,6'-tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindan, 1,1'-spirobi 1h-indene-5,5',6,6'-tetrol, 2,2',3,3'-tetrahydro-3,3,3',3'-tetramethyl, 1,1'-spirobi indane-5,6-diol , 3,3,3',3'-tetramethyl, 1,1,1',1'-tetramethyl-3,3'-spirobi 2h-indene-5,5',6,6'-tetrol, 3,3,3',3'-tetramethyl-2h,2'h-1,1'-spirobi indene-5,5',6,6'-tetrol, 3,3,3',3'-tetramethyl-2,2',3,3'-tetrahydro-1,1'-spirobi indene-5,5',6,6'-tetrol, 1,6-diol , 3,3,3',3'-tetramethyl
PubChem CID 66162
IUPAC navn 1,1,1',1'-tetramethyl-3,3'-spirobi[2H-inden]-5,5',6,6'-tetrol
SMIL CC1(CC2(CC(C3=CC(=C(C=C32)O)O)(C)C)C4=CC(=C(C=C41)O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 50 g
Beilstein 2226231
Opløselighedsinformation Let opløselig i methanol.
Formel vægt 340.42
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2',3,3'-tetrahydro-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-Spirobi[1H-indene]-5,5',6,6'-tetrol