Få mere at vide
5-[5-(2-Thienyl)-2-thienyl]thiophen-2-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10577363
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10577363 250 mg 250mg
10474643 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10577363 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW04053CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7342-41-8
Molekylær formel C13H8OS3
Molekylvægt (g/mol) 276.39
MDL nummer MFCD00115181
InChI nøgle PMPDDPJYARBNGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2':5',2-terthiophene-5-carboxaldehyde, 5-5-2-thienyl-2-thienyl thiophene-2-carbaldehyde, 2,2':5',2-terthiophene-5-carbaldehyde, 5-formyl-2,2':5',2-terthiophene, chembl91933, 5-5-thiophen-2-ylthiophen-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-5-thiophen-2-yl thiophen-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 2-formyl-alpha-terthienyl
PubChem CID 454742
SMIL O=CC1=CC=C(S1)C1=CC=C(S1)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[5-(2-Thienyl)-2-thienyl]thiophene-2-carbaldehyde
Mængde 250 mg
IUPAC navn 5-(5-thiophen-2-ylthiophen-2-yl)thiophen-2-carbaldehyd
Formel vægt 276.4