Få mere at vide
5-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049612
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049612 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049612 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0034.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)1H-pyrazole-4-carboxamide
CAS 1346604-13-4
Analyt- eller komponentnavne 5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)1H-pyrazole-4-carboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H6 N6 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)1H-pyrazole-4-carboxamide, Allopurinol Imp. C (EP), 55W89, Ph Eur Allopurinol Impurity C, USP Allopurinol Related Compound C, Allopurinol Related Compound C, Allopurinol Impurity C
InChI formel InChI=1S/C6H6N6O/c7-5(13)4-1-8-11-6(4)12-2-9-10-3-12/h1-3H,(H2,7,13)(H,8,11)
SMIL NC(=O)c1cn[nH]c1n2cnnc2
IUPAC navn 5-(1,2,4-triazol-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 178.15
Mængde 25 mg
Formel vægt 178.0603 g/mol