Få mere at vide
5-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide, Mikromol™
Beskrivelse
5-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)1H-pyrazole-4-carboxamide |
| CAS | 1346604-13-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)1H-pyrazole-4-carboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H6 N6 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)1H-pyrazole-4-carboxamide, Allopurinol Imp. C (EP), 55W89, Ph Eur Allopurinol Impurity C, USP Allopurinol Related Compound C, Allopurinol Related Compound C, Allopurinol Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N6O/c7-5(13)4-1-8-11-6(4)12-2-9-10-3-12/h1-3H,(H2,7,13)(H,8,11) |
| SMIL | NC(=O)c1cn[nH]c1n2cnnc2 |
| IUPAC navn | 5-(1,2,4-triazol-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide |
| Vis mere |