missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(4-Tolylthio)-2,4-diaminoquinazoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Tolylthio)-2,4-diaminoquinazoline |
| CAS | 168910-32-5 |
| Molekylær formel | C15 H14 N4 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N4S/c1-9-5-7-10(8-6-9)20-12-4-2-3-11-13(12)14(16)19-15(17)18-11/h2-8H,1H3,(H4,16,17,18,19) |
| SMIL | Cc1ccc(Sc2cccc3nc(N)nc(N)c23)cc1 |
| IUPAC navn | 5-(4-methylphenyl)sulfanylquinazoline-2,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.36 |
| Formel vægt | 282.0939 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?