missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-[(4-Sulfophenyl)azo]-4-naphthalenesulfonic Acid Disodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30412718
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412718 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412718 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS80411510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-[(4-Sulfophenyl)azo]-4-naphthalenesulfonic Acid Disodium Salt
CAS 80411-71-8
Molekylær formel C16H10N2Na2O6S2
Mængde 10 mg
Synonym 5-(p-Sulfophenylazo)-2-naphthalenesulfonic Acid Disodium Salt, Sodium (E)-5-((4-Sulfonatophenyl)diazenyl)naphthalene-2-sulfonate, 2-Naphthalenesulfonic acid','5-[2-(4-sulfophenyl)diazenyl]-','sodium salt (1:2) (ACI), 2-Naphthalenesulfonic acid','5-(p-sulfophenylazo)-','disodium salt (6CI), 2-Naphthalenesulfonic acid','5-[(4-sulfophenyl)azo]-','disodium salt (9CI)
InChI formel InChI=1S/C16H12N2O6S2.2Na/c19-25(20,21)13-6-4-12(5-7-13)17-18-16-3-1-2-11-10-14(26(22,23)24)8-9-15(11)16;;/h1-10H,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
SMIL O=S(O[Na])(C1=CC=C(C=C1)/N=N/C2=CC=CC3=C2C=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C3)=O
IUPAC navn sodium (E)-5-((4-sulfonatophenyl)diazenyl)naphthalene-2-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 436.36
Formel vægt 435.98
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.