Få mere at vide
5-(4-Pyridyl)-1H-1,2,4-triazole-3-thiol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10668360 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10668360 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10668360 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432310010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Pyridyl)-1H-1, 2, 4-triazole-3-thiol
CAS 14910-06-6
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 306.1°C to 309°C
Farve White to Cream
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C7H6N4S
Mængde 1 g
Synonym 5-4-pyridyl-1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-pyridin-4-yl-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-pyridin-4-yl-4h-1,2,4 triazole-3-thiol, 1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-4-pyridyl, 5-pyridin-4-yl-1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-pyridin-4-yl-1h-1,2,4-triazole-5 4h-thione, pyridine, 4-3-mercapto-1h-1,2,4-triazol-5-yl, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 1,2-dihydro-5-4-pyridinyl, 5-pyridin-4-yl-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione
InChI nøgle PBTAXYKMCKLQSM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CN=CC=C1C2=NC(=S)NN2
IUPAC navn 5-pyridin-4-yl-1,2-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione
Molekylvægt (g/mol) 178.22
PubChem CID 920433
Formel vægt 178.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-(4-Pyridyl)-1H-1,2,4-triazole-3-thiol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.