Få mere at vide
5-(4-Pyridyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15485677
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485677 5 g 5g
15475677 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32907.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15264-63-8
Molekylær formel C7H5N3OS
Molekylvægt (g/mol) 179.20
MDL nummer MFCD00215200
InChI nøgle TXCXZVFDWQYTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-pyridyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-pyridin-4-yl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-pyridin-4-yl-1,3,4 oxadiazole-2-thiol, 5-pyridin-4-yl-1,3,4-oxadiazole-2 3h-thione, 5-4-pyridinyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-4-pyridinyl, 1,3,4-oxadiazole-2 3h-thione,5-4-pyridinyl, 5-pyridin-4-yl-3h-1,3,4-oxadiazole-2-thione, d04qyn
PubChem CID 774383
SMIL S=C1NN=C(O1)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Pyridyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Smeltepunkt 262°C to 264°C
Mængde 5 g
IUPAC navn 5-(pyridin-4-yl)-2,3-dihydro-1,3,4-oxadiazole-2-thione
Formel vægt 179.2
Procent renhed 97%