Få mere at vide
5-(4-Nitrophenyl)-2-furaldehyde-(2-carboxymethyl) Semicarbazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-nitrophenyl)-2-furaldehyde-(2-carboxymethyl) semicarbazone |
| CAS | 57268-33-4 |
| Molekylær formel | C14 H12 N4 O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-(4-nitrophenyl)-2-furaldehyde-(2-carboxymethyl) semicarbazone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N4O6/c15-14(21)17(8-13(19)20)16-7-11-5-6-12(24-11)9-1-3-10(4-2-9)18(22)23/h1-7H,8H2,(H2,15,21)(H,19,20)/b16-7+ |
| SMIL | NC(=O)N(CC(=O)O)\N=C\c1oc(cc1)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-[carbamoyl-[(E)-[5-(4-nitrophenyl)furan-2-yl]methylideneamino]amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.27 |
| Formel vægt | 332.0757 |