Få mere at vide
5-(4-nitrophenyl)-1H-tetrazol, 97%
Artikelnummer. 11347476
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347476 5 g 5g
11337476 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09531.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
CAS: 16687-60-8 | C7H5N5O2 | 191,15 g/mol
Det bruges som et reagens, der bruges som aktivator til både opløsnings- og fastfasesyntese af oligonukleotider ved anvendelse af phosphoramiditmetoden.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et
reagens, der bruges som aktivator til både opløsnings- og fastfasesyntese af oligonukleotider ved hjælp af phosphoramiditmetoden.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i DMSO.
Noter
Det kan opbevares i mørke i en ekssikkator. Undgå kontakt med stærk varme og metalsalte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16687-60-8
Molekylær formel C7H5N5O2
Molekylvægt (g/mol) 191.15
MDL nummer MFCD00068729
InChI nøgle MIUOBAHGBPSRKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-nitrophenyl-1h-tetrazole, 5-4-nitrophenyl-2h-tetrazole, 5-4-nitro-phenyl-2h-tetrazole, 5-4-nitrophenyl tetrazole, 5-4-nitrophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-4-nitro-phenyl-1h-tetrazole, 5-4-nitrophenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, maybridge1_004022, acmc-1bt31
PubChem CID 285163
IUPAC navn 5-(4-nitrophenyl)-2H-tetrazol
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NNN=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazole
Smeltepunkt ∽223 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 192840
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i DMSO.
Formel vægt 191.15
Procent renhed 97%