Få mere at vide
5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol, 97%
Artikelnummer. 11441487
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441487 5 g 5g
11431487 1 g 1g
11451487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24950.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 175135-19-0 | C10H12N2O4 | 224,216 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175135-19-0
Molekylær formel C10H12N2O4
Molekylvægt (g/mol) 224.216
MDL nummer MFCD00053057
InChI nøgle XXIIDARBNMZFEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-morpholino-2-nitrophenol, 5-4-morpholinyl-2-nitrophenol, 5-4-morpholino-2-nitrophenol, 5-morpholin-4-yl-2-nitrophenol, 5-morpholin-4-yl-2-nitro-phenolate, maybridge1_001296, acmc-1c6gm, 2-nitro-5-morpholinophenol, 5-morpholin-4-yl-2-nitro-phenol, n-3-hydroxy-4-nitrophenyl morpholine
PubChem CID 2799399
IUPAC navn 5-morpholin-4-yl-2-nitrophenol
SMIL C1COCCN1C2=CC(=C(C=C2)[N+](=O)[O-])O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol
Smeltepunkt 143 °C til 145 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 224.22
Procent renhed 97%