Få mere at vide
5-(4-Methylphenyl)hydantoin, Mikromol™
Artikelnummer. 30050717
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050717 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050717 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0630.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-(4-Methylphenyl)hydantoin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Methylphenyl)hydantoin
CAS 69489-37-8
Analyt- eller komponentnavne 5-(4-Methylphenyl)hydantoin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H10 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-(4-Methylphenyl)hydantoin
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8-9(13)12-10(14)11-8/h2-5,8H,1H3,(H2,11,12,13,14)
SMIL Cc1ccc(cc1)C2NC(=O)NC2=O
IUPAC navn 5-(4-methylphenyl)imidazolidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 190.2
Mængde 25 mg
Formel vægt 190.0742 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.