Få mere at vide
5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, Mikromol™
Artikelnummer. 30050436
Mængde:
25 mg
100 mg
Artikelnummer. 30050436
Brand: Mikromol MM0630.080025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
CAS 51169-17-6
Analyt- eller komponentnavne 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H14 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Phenytoin Sodium Imp. F (EP), Phenytoin Imp. F (EP), 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, Phenytoin Impurity F, Phenytoin Sodium Impurity F, Phenytoin Impurity F
InChI formel InChI=1S/C16H14N2O2/c1-11-7-9-13(10-8-11)16(12-5-3-2-4-6-12)14(19)17-15(20)18-16/h2-10H,1H3,(H2,17,18,19,20)
SMIL Cc1ccc(cc1)C2(NC(=O)NC2=O)c3ccccc3
IUPAC navn 5-(4-methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 266.29
Mængde 25 mg
Formel vægt 266.1055 g/mol