Få mere at vide
5-(4-Methylphenyl)-5-phenylhydantoin, 99+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10665612 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10665612 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10665612 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171430010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51169-17-6
Molekylær formel C16H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 266.29
MDL nummer MFCD00005263
InChI nøgle WPAPSGQWYNPWCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-p-methylphenyl-5-phenylhydantoin, 5-phenyl-5-p-tolyl hydantoin, 5-phenyl-5-4-tolyl hydantoin, 5-4-methylphenyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, 5-4-methylphenyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, 5-p-tolyl-5-phenylhydantoin, 5-phenyl-5-p-tolyl imidazolidine-2,4-dione, 2,4-imidazolidinedione, 5-4-methylphenyl-5-phenyl, 5-4-methylphenyl-5-phenylhydantoin, 5-4-methylphenyl-5-phenyl hydantoin
PubChem CID 92334
IUPAC navn 5-(4-methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C2(C(=O)NC(=O)N2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylhydantoin
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 225.0°C to 228.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 266.29
Procent renhed 99+%
Fysisk form Powder