Få mere at vide
5-(4'-Methyl-2-biphenyl)tetrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4'-Methylbiphenyl-2-yl)-1H-tetrazole |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N4/c1-10-6-8-11(9-7-10)12-4-2-3-5-13(12)14-15-17-18-16-14/h2-9H,1H3,(H,15,16,17,18) |
| Formel vægt | 236.1062 |