Få mere at vide
5-(4'-Methyl-2-biphenyl)tetrazole-d4, TRC
Artikelnummer. 30477577
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30477577 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30477577 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29413725MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4'-Methyl-2-biphenyl)tetrazole-d4
CAS 1420880-37-0
Molekylær formel C14 H8 D4 N4
Mængde 25 mg
Synonym 5-(4'-Methyl[1,1'-biphenyl]-2-yl)-2H-tetrazole-d4, 2-(Tetrazol-5-yl)-4'-methyl-1,1'-biphenyl-d4
InChI formel InChI=1S/C14H12N4/c1-10-6-8-11(9-7-10)12-4-2-3-5-13(12)14-15-17-18-16-14/h2-9H,1H3,(H,15,16,17,18)/i6D,7D,8D,9D
SMIL [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C)c2ccccc2c3nnn[nH]3
IUPAC navn 5-[2-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-methyl-phenyl)phenyl]-1H-tetrazole
Molekylvægt (g/mol) 240.301
Formel vægt 240.1313