Få mere at vide
5-(4-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-benzodioxole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-benzodioxole |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c1-7-5-12-11(15-7)8-2-3-9-10(4-8)14-6-13-9/h2-4,7,11H,5-6H2,1H3 |
| Formel vægt | 208.074 |