Få mere at vide
5-(4-Methoxyphenyl)thiophen-2-carboxaldehyd, 99%
Artikelnummer. 11365549
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11365549 5 g 5g
11355549 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365549 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50483.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 38401-67-1 | C13H12O2S | 232,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38401-67-1
Molekylær formel C12H10O2S
Molekylvægt (g/mol) 218.27
MDL nummer MFCD00663639
InChI nøgle ODLOZSNXTQAWGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-methoxyphenyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-methoxyphenyl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-4-methoxyphenyl-2-thiophenecarbaldehyde, acmc-1ahp9, rarechem ak ma k025, methoxyphenylthiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-4-methoxyphenyl thiophene, 5-4-methoxylphenyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-methoxyphenyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-4-methoxy-phenyl-thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2797800
IUPAC navn 5-(4-methoxyphenyl)thiophen-2-carbaldehyd
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(S1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Mængde 5 g
Formel vægt 218.28
Procent renhed 99%