Få mere at vide
5-(4-Methoxyphenyl)-2-furancarboxaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Methoxyphenyl)-2-furancarboxaldehyde |
| CAS | 34070-33-2 |
| Molekylær formel | C12H10O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 5-(4-Methoxyphenyl)-2-furaldehyde, 5-(4-Methoxyphenyl)-2-furancarboxaldehyde, 5-(4-Methoxyphenyl)furfural, 5-(p-Methoxyphenyl)-2-furaldehyde, 5-(p-Methoxyphenyl)-2-furancarboxaldehyde, 5-p-Anisylfurfural |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O3/c1-14-10-4-2-9(3-5-10)12-7-6-11(8-13)15-12/h2-8H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)c2oc(C=O)cc2 |
| IUPAC navn | 5-(4-methoxyphenyl)furan-2-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.21 |
| Formel vægt | 202.063 |