Få mere at vide
5-(4-methoxyphenyl)-1,3-oxazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Methoxyphenyl)-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 219.2 |
| Procent renhed | 97% |