Få mere at vide
5-(4-methoxyphenyl)-1,3-oxazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10181262
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10181262 250 mg 250mg
10427242 1 g 1g
10782017 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10181262 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00452CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 89205-07-2
Molekylær formel C11H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 219.196
MDL nummer MFCD03644147
InChI nøgle XVXCIDWYZMBWJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-methoxyphenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl oxazole-4-carboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl-1,3-oxazole-4-carboxylicacid, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-4-methoxyphenyl, 5-4-methoxy-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, maybridge3_004367, acmc-20c54g, 5-4-methoxyphenyl-4-oxazolecarboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl
PubChem CID 2779782
IUPAC navn 5-(4-methoxyphenyl)-1,3-oxazol-4-carboxylsyre
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C2=C(N=CO2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Methoxyphenyl)-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 219.2
Procent renhed 97%