Få mere at vide
5-(4-Methoxyphenoxy) pentansyre methylester, TRC
Artikelnummer. 30477107
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30477107 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30477107 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM265765500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Methoxyphenoxy)pentanoic Acid Methyl Ester
CAS 1027079-22-6
Molekylær formel C13H18O4
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H18O4/c1-15-11-6-8-12(9-7-11)17-10-4-3-5-13(14)16-2/h6-9H,3-5,10H2,1-2H3
SMIL COC(=O)CCCCOc1ccc(OC)cc1
IUPAC navn Methyl 5-(4-methoxyphenoxy)pentanoat
Molekylvægt (g/mol) 238.28
Formel vægt 238.1205