Få mere at vide
5-(4-Methoxyphenoxy)-N-methoxy-N,2-dimethyl-pentanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Methoxyphenoxy)-N-methoxy-N,2-dimethyl-pentanamide |
| CAS | 1797132-86-5 |
| Molekylær formel | C15H23NO4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | N-Methoxy-5-(4-methoxyphenoxy)-N,2-dimethyl-pentanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO4/c1-12(15(17)16(2)19-4)6-5-11-20-14-9-7-13(18-3)8-10-14/h7-10,12H,5-6,11H2,1-4H3 |
| SMIL | O=C(N(OC)C)C(C)CCCOC1=CC=C(OC)C=C1 |
| IUPAC navn | N-methoxy-5-(4-methoxyphenoxy)-N,2-dimethylpentanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.35 |
| Formel vægt | 281.16 |