Få mere at vide
5-(4’-Methoxybenzyl)-5-methylhydantoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4'-Methoxybenzyl)-5-methylhydantoin |
| CAS | 13500-24-8 |
| Molekylær formel | C12 H14 N2 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,4-Imidazolidinedione, 5-[(4-methoxyphenyl)methyl]-5-methyl-, 2,4-Imidazolidinedione, 5-[(4-methoxyphenyl)methyl]-5-methyl-, (±)-, Hydantoin, 5-(p-methoxybenzyl)-5-methyl-, DL- (8CI), 5-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-5-methyl-2,4-imidazolidinedione, 5-(4'-Methoxybenzyl)-5-methylhydantoin |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O3/c1-12(10(15)13-11(16)14-12)7-8-3-5-9(17-2)6-4-8/h3-6H,7H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16) |
| SMIL | COc1ccc(CC2(C)NC(=O)NC2=O)cc1 |
| IUPAC navn | 5-[(4-methoxyphenyl)methyl]-5-methylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.25 |
| Formel vægt | 234.1004 |