Få mere at vide
5-(4-Hydroxyphenyl)pentanoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11466137
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11466137
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25107.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
5-(4-Hydroxyphenyl)pentanoic acid is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible materials are oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4654-08-4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Hydroxyphenyl)pentanoic acid
Smeltepunkt 116°C to 120°C
Molekylær formel C11H14O3
MDL nummer MFCD04039777
Mængde 1 g
Synonym 5-4-hydroxyphenyl pentanoic acid, 5-4-hydroxyphenyl valeric acid, pubchem16852, acmc-20am8d, 5-4-hydroxyphenyl pentanoicacid, benzenepentanoic acid, 4-hydroxy
Opløselighedsinformation Soluble in water.
InChI nøgle YSSJQFONKASLKM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1CCCCC(=O)O)O
IUPAC navn 5-(4-hydroxyphenyl)pentansyre
Molekylvægt (g/mol) 194.23
PubChem CID 7016423
Formel vægt 194.23
Procent renhed 98%