Få mere at vide
5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12N2O3/c18-12-8-6-11(7-9-12)15(10-4-2-1-3-5-10)13(19)16-14(20)17-15/h1-9,18H,(H2,16,17,19,20) |
| Formel vægt | 268.0848 |