Få mere at vide
5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenyl-d5-hydantoin-15N2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin-D5,15N2 (hydantoin-15N2,phenyl-D5) |
| CAS | 369656-71-3 |
| Molekylær formel | C15 D5 H7 15N2 O3 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 2,4-Imidazolidinedione-1,3-15N2, 5-(4-hydroxyphenyl)-5-(phenyl-d5)- (9 CI), 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-(phenyl-d5)-2,4-imidazolidinedione-1,3-15N2, 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenyl-d5-hydantoin-15N2, 4-Hydroxyphenytoin-d5,15N2, 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin-D5,15N2 (hydantoin-15N2,phenyl-D5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H12N2O3/c18-12-8-6-11(7-9-12)15(10-4-2-1-3-5-10)13(19)16-14(20)17-15/h1-9,18 H,(H2,16,17,19,20)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,16+1,17+1 |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C2([15 NH]C(=O)[15 NH]C2=O)c3ccc(O)cc3 |
| IUPAC navn | 5-(4-hydroxyphenyl)-5-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-(1,3-15N2)1,3-diazolidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.285 |
| Formel vægt | 275.1102 g/mol |
| Vis mere |