Få mere at vide
5-(4-Hydroxyphenyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Hydroxyphenyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-one |
| CAS | 173192-07-9 |
| Molekylær formel | C11H12O4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c1-11(2)14-9(10(13)15-11)7-3-5-8(12)6-4-7/h3-6,9,12H,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)OC(C(=O)O1)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC navn | 5-(4-hydroxyphenyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.21 |
| Formel vægt | 208.0736 |