Få mere at vide
5-(4-Hydroxypentyl)-1,3-benzenediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Hydroxypentyl)-1,3-benzenediol |
| CAS | 606493-09-8 |
| Molekylær formel | C11H16O3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O3/c1-8(12)3-2-4-9-5-10(13)7-11(14)6-9/h5-8,12-14H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | CC(O)CCCc1cc(O)cc(O)c1 |
| IUPAC navn | 5-(4-hydroxypentyl)benzene-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.24 |
| Formel vægt | 196.1099 |