Få mere at vide
5-[[4-(Hydroxymethyl)phenoxy]methyl]-3-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one (Bisoprolol Oxazolidinonebenzylalcohol), Mikromol™
Artikelnummer. 30050738
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050738 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050738 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0460.160025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-[[4-(Hydroxymethyl)phenoxy]methyl]-3-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one (Bisoprolol Oxazolidinonebenzylalcohol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[(4-(Hydroxymethyl)phenoxy)methyl]-3-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one (Bisoprolol Oxazolidinonebenzylalcohol)
CAS 1071765-44-0
Analyt- eller komponentnavne 5-[(4-(Hydroxymethyl)phenoxy)methyl]-3-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one (Bisoprolol Oxazolidinonebenzylalcohol)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H19 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-[[4-(Hydroxymethyl)phenoxy]methyl]-3-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, Bisoprolol Fumarate Imp. U (EP), Bisoprolol Oxazolidinonebenzylalcohol, Bisoprolol Imp. U (EP), Bisoprolol Fumarate Impurity U, Bisoprolol Impurity U
InChI formel InChI=1S/C14H19NO4/c1-10(2)15-7-13(19-14(15)17)9-18-12-5-3-11(8-16)4-6-12/h3-6,10,13,16H,7-9H2,1-2H3
SMIL CC(C)N1CC(COc2ccc(CO)cc2)OC1=O
IUPAC navn 5-[[4-(hydroxymethyl)phenoxy]methyl]-3-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 265.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 265.1314 g/mol