Få mere at vide
5-[[4-(Hydroxymethyl)phenoxy]methyl]-3-(1-methylethyl)-2-oxazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[(4-(Hydroxymethyl)phenoxy)methyl]-3-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one (Bisoprolol Oxazolidinonebenzylalcohol) |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO4/c1-10(2)15-7-13(19-14(15)17)9-18-12-5-3-11(8-16)4-6-12/h3-6,10,13,16H,7-9H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 265.1314 |