Få mere at vide
5-(4-Hydroxybenzyl)thiazolidine-2,4-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Hydroxybenzyl)thiazolidine-2,4-dione |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO3S/c12-7-3-1-6(2-4-7)5-8-9(13)11-10(14)15-8/h1-4,8,12H,5H2,(H,11,13,14) |
| Formel vægt | 223.0303 |