Få mere at vide
5-(4-fluorophenyl)valerinsyre, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Fluorophenyl)valeric acid |
| Smeltepunkt | 73 °C til 75 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 7918899 |
| Synonym | 5-4-fluorophenyl valeric acid, 5-4-fluorophenyl pentanoic acid, benzenepentanoic acid, 4-fluoro, 5-4'-fluorophenyl valeric acid, acmc-1cj6r, benzenepentanoic acid,4-fluoro, 5-4-fluorophenyl-pentanoic acid, 5-4-fluoro-phenyl-pentanoic acid |
| Formel vægt | 196.22 |
| Procent renhed | 97% |