Få mere at vide
5-(4-fluorphenyl)valerianesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314835
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314835 5 g 5g
11324835 250 mg 250mg
11304835 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314835 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17935.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24484-22-8 | C11H12FO2 | 195.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24484-22-8
Molekylær formel C11H12FO2
Molekylvægt (g/mol) 195.21
MDL nummer MFCD00800242
InChI nøgle BXEFPLJKYWEEAN-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2734670
IUPAC navn 5-(4-fluorphenyl)pentansyre
SMIL [O-]C(=O)CCCCC1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Smeltepunkt 73°C to 75°C
Mængde 5 g
Beilstein 7918899
Synonym 5-4-fluorophenyl valeric acid, 5-4-fluorophenyl pentanoic acid, benzenepentanoic acid, 4-fluoro, 5-4'-fluorophenyl valeric acid, acmc-1cj6r, benzenepentanoic acid,4-fluoro, 5-4-fluorophenyl-pentanoic acid, 5-4-fluoro-phenyl-pentanoic acid
Formel vægt 196.22
Procent renhed 97%