Få mere at vide
5-[(4-Fluorobenzyliden]-2,4-thiazolidinedion, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[4-Fluorobenzylidene]-2,4-thiazolidinedione |
| CAS | 262601-87-6 |
| Molekylær formel | C10H6FNO2S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5-[(4-Fluorophenyl)methylene]-2,4-thiazolidinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6FNO2S/c11-7-3-1-6(2-4-7)5-8-9(13)12-10(14)15-8/h1-5H,(H,12,13,14) |
| SMIL | Fc1ccc(C=C2SC(=O)NC2=O)cc1 |
| IUPAC navn | 5-[(4-fluorophenyl)methyliden]-1,3-thiazolidin-2,4-dion |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.22 |
| Formel vægt | 223.0103 |