Få mere at vide
5-[(4-Fluorobenzyl)amino]-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30049770
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049770 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049770 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1245.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-[(4-Fluorobenzyl)amino]-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[(4-Fluorobenzyl)amino]-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
CAS 951624-49-0
Analyt- eller komponentnavne 5-[(4-Fluorobenzyl)amino]-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H11 F N4 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-[[(4-Fluorophenyl)methyl]amino]-1,3-dihydro-2H-Imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
InChI formel InChI=1S/C13H11FN4O/c14-9-3-1-8(2-4-9)7-15-11-6-5-10-12(17-11)18-13(19)16-10/h1-6H,7H2,(H3,15,16,17,18,19)
SMIL Fc1ccc(CNc2ccc3NC(=O)Nc3n2)cc1
IUPAC navn 5-[(4-fluorophenyl)methylamino]-1,3-dihydroimidazo[4,5-b]pyridin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 258.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 258.0917 g/mol